Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion totale
Code produit. p-4908506 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +225°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Plage de températures (impériale):
Subdivision:
0,5°C
1°C
Longueur (métrique) globale:
200 mm
300 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17541535
Marque: H-B Instrument™ B603030000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermomètres à immersion totale faciles à lire
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST™ et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Spécification
Certifications/Conformité Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (impériale) globale 7,9 in
Longueur (métrique) globale 200 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Température max. (métrique) 110°C
Température min. (métrique) −10°C
Plage de températures (impériale)
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Précision ±0,5°C
Subdivision 1°C