Learn More
Buerkle™ Bouchon Easy-Click™
Régulez le flux de liquides et de gaz à l’aide de ces colliers de serrage. Le bouchon Buerkle™ Easy-Click™ est doté d’une vis moletée pour une régulation de flux délicate et continue ou un arrêt complet du flux. Le bouchon comprime le tuyau sur une large zone contre le crochet en acier pour éviter d’endommager le tuyau.
Marque: Buerkle™ 8619-0152
4.95 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
- Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
- Works with existing hose connections
- Temperature resistant up to 140°C
- For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
- Available in four fresh colors
Spécification
15 mm | |
PVDF, acier, revêtement en zinc | |
Peut être utilisé chaque fois que le débit de liquides ou de gaz dans les tuyaux doit être régulé ou interrompu | |
Rouge |
Bouchon Easy Click | |
Tuyaux flexibles de 15 mm | |
Rouge |