Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Bouchons d'oreilles

Recyclez les bouchons d'oreilles à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS44-L-FR
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Les bouchons d'oreille en plastique ou en mousse
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 880
- Moyenne : 2400
- Grande : 4400
MERCI DE PAS INCLURE :
- Les bouchons d'oreille en cire
- Les gants, filets à barbe ou à cheveux et autres protections individuelles
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Spécification
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.