Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux électroniques E1-ClipTip™ Bluetooth™Equalizer à écartement réglable des pointes
Grâce à l’espace inter-pointes réglable, transférez rapidement et efficacement les échantillons entre les tubes, racks, microplaques et boîtes de gel horizontales.
1922.03€ - 2765.00€
Spécification
Espacement de cônes réglable | Oui |
---|---|
Modèle | Bluetooth |
Gamme de produits | E1-ClipTip™ |
Programmabilité | Oui |
Type | Pipette Equalizer |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15603056
![]() |
Thermo Scientific™
4672090BT |
15 à 1250 μL | 6 | ClipTip 1250 |
2265.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15663046
![]() |
Thermo Scientific™
4672050BT |
2 à 125 μL | 8 | ClipTip 200 |
2455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15693046
![]() |
Thermo Scientific™
4672080BT |
10 à 300 μL | 8 | ClipTip 300 |
1922.03€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15613056
![]() |
Thermo Scientific™
4672100BT |
15 à 1250 μL | 8 | ClipTip 1250 |
2575.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15623046
![]() |
Thermo Scientific™
4672010BT |
0,5 à 12,5 μL | 8 | ClipTip 384 12,5 |
2605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15643046
![]() |
Thermo Scientific™
4672030BT |
1 à 30 μL | 8 | ClipTip 384 30 |
2575.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15673046
![]() |
Thermo Scientific™
4672060BT |
2 à 125 μL | 8 | ClipTip 384 125 |
2605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15633046
![]() |
Thermo Scientific™
4672020BT |
0,5 à 12,5 μL | 12 | ClipTip 384 12,5 |
2645.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15653046
![]() |
Thermo Scientific™
4672040BT |
1 à 30 μL | 12 | ClipTip 384 30 |
2069.49€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15683046
![]() |
Thermo Scientific™
4672070BT |
2 à 125 μL | 12 | ClipTip 384 125 |
2765.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Transférez rapidement et efficacement les échantillons entre quasiment tous les formats de tubes, racks, microplaques ou boîte de gel horizontale grâce à la pipette Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer. L’espace inter-pointes ajustable vous permet de définir la distance entre les pointes en faisant glisser l’échelle pour l’augmenter ou la réduire afin qu’elle corresponde au format de consommables de laboratoire souhaité. Sentez la différence.
Technologie de verrouillage des embouts ClipTip innovante*- Pointe verrouillée et fixée en place jusqu’à ce qu’elle soit éjectée — Aucune pointe ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas gaspillés
- Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans chaque embout pour plus d’exactitude et de précision
- Pointes qui se fixent et s’éjectent sans forcer — Il n’est plus nécessaire de marteler les pointes sur la pipette
My Pipette Creator révolutionne vos méthodes de pipetage en vous ouvrant les portes d’une nouvelle ère technologique
- Nouvelle application de pipetage basée sur le cloud Thermo Fisher
- Permet la programmation et le partage efficaces et centralisés de protocoles entre des pipettes E1-ClipTip et des collègues
- Offre des protocoles préprogrammés, à télécharger et à partager, pour un grand nombre de vos kits de réactifs et protocoles de pipetage favoris
- Connectez la pipette E1-ClipTip à l’application via Bluetooth* ou* un port USB
- Accélérez la collaboration et la reproductibilité, le tout depuis votre ordinateur
La pipette E1-ClipTip vous aide à apprécier le pipetage
- Les pipettes E1-ClipTip sont conçues pour un confort et une facilité d’utilisation optimaux : l’éjection électronique des pointes et le pipetage à l’index permettent à votre pouce de se détendre pendant le pipetage
- Deux options de fonctionnement : Matrice par phase ou Préréglages avec paramètres pour les applications les plus courantes
- La fonction Programmes vous permet de mémoriser les 30 protocoles Matrice ou Préréglages les plus courants avec un nom spécifique
- Connectez facilement votre pipette E1-ClipTip à l’application My Pipette Creator via Bluetooth**
- Cinq profils utilisateur différents offrent des réglages personnalisés pour plusieurs utilisateurs et protocoles
- La fonction MyPipette™ vous permet de personnaliser l’affichage du menu principal en organisant les icônes dans l’ordre que vous souhaitez ou en créant des raccourcis pour vos programmes et fonctions de pipetage préférés. Vous pouvez également protéger les réglages importants contre toute modification involontaire à l’aide d’un mot de passe.
- Fonction de suivi de maintenance et d’étalonnage pour vous rappeler quand la pipette doit être entretenue
- Batterie lithium-ion pour des performances durables et une recharge rapide. Recharge grâce au support de charge ou à une prise, au choix.
- Garantie de 2 ans avec enregistrement en ligne pratique
Equalizer E1-ClipTip™ : transférez plusieurs échantillons entre différents formats de consommables de laboratoire
- L’écartement réglable des pointes vous permet de définir la distance entre les cônes de pipettes pour différents types de consommables de laboratoire en faisant glisser une échelle pour l’augmenter ou la réduire afin qu’elle corresponde au format souhaité :
- Tubes pour microcentrifugeuses vers/depuis des microplaques à 24, 48, 96 et 384 puits
- Tubes à essai vers/depuis des blocs DeepWell
- Microplaques et tubes vers gels d’agarose
- Évitez les répétitions et profitez d’un gain de temps allant jusqu’à 90 % par rapport à l’utilisation de pipettes manuelles monocanal***
Pipette E1-ClipTip et cônes ClipTip pour chaque application
- Choisissez votre E1-ClipTip et une plage de volume comprise entre 0,5 μl et 1 250 μl :
- Monocanal
- Multicanaux à 8, 12 ou 16 canaux dans des formats 96 et 384 puits
- Multicanaux à écartement réglable des pointes à 6, 8 ou 12 canaux dans des formats 96 et 384 puits
- Large gamme de cônes de pipette ClipTip :
- Des cônes ClipTip pour format 96 puits de 20, 50, 200, 300, 1 000 et 1 250 μl sont disponibles
- Des cônes ClipTip pour format 384 puits de 12,5, 30 et 125 μl sont disponibles
- Plusieurs options de conditionnement : à filtre, stériles, non stériles, en rack et recharge
* Les pipettes E1-ClipTip de 12,5 μl et toutes les pipettes E1-ClipTip pour format 384 puits utilisent la technologie de joint étanche par clipsage.
** Modèles Bluetooth disponibles dans les régions et pays suivants : Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Islande, Inde, Irlande, Italie, Japon, Corée (Rép. de), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis et Vatican. Pour les autres pays, les références sans l’extension “BT” doivent être utilisées.
*** Par rapport à une pipette manuelle monocanal remplissant une microplaque à 96 puits depuis des microtubes à centrifuger. Consultez la Smart Note Thermo Scientific : Existe-il un moyen plus simple et plus efficace de transférer des liquides entre différents formats de matériel de laboratoire, autre que les pipettes à main traditionnelles ? 2014.
Toutes les marques sont la propriété de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. Bluetooth™ est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Spécification
Oui | |
E1-ClipTip™ | |
Pipette Equalizer |
Bluetooth | |