Learn More
3M™ E.V.P.™ Insert de verres de correction pour lunettes de protection tactique 40719-00000
Click to view available options
:
Revêtement des verres : Anti-rayures
Beskrivning
- Pour les verres de correction en polycarbonate jusqu’à + et - 6 dioptries
- Ce verre est utile pour toute personne ayant besoin d’une vision correctrice pour aller de pair avec la protection oculaire
- Insert disponible pour les lunettes de sécurité balistique Maxim™ 3M™
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 166:2001 |
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Description | Couleur des verres légèrement ambrée |
| Teinte de la lentille | Ambré |
| Type de produit | Insert de verres |
| Couleur de la monture | Transparent, gris |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering