Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Simple Runner Electrophoresis Device
Appareil automatique facile à utiliser pour une utilisation avec les gels d’agarose E-Gel™ précoulés à débit standard.
Marque: Invitrogen™ G8000
Includes: Appareil E-Gel Simple Runner, câble d’alimentation à adaptateur universel
Description
L’appareil d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Simple Runner est un dispositif automatisé facile à utiliser destiné à une utilisation avec des gels d’agarose précoulés E-Gel à débit courant. L’applicateur E-Gel Simple Runner est livré préprogrammé avec des protocoles de 15 minutes et de 30 minutes qui en font un appareil simple et facile à utiliser.
Caractéristiques :
- Séparation rapide de l’ADN : séparation des échantillons en quelques minutes
- Pratique : compact et léger
- Facile à utiliser : interface intuitive et protocoles préprogrammés
Facilité d’emploi inégalée des gels d’agarose E-Gel précoulés à sec
Traitez des échantillons d’ADN en 15 - 30 minutes grâce à des gels d’agarose E-Gel précolorés, à sec et précoulés. La technologie de gel d’agarose E-Gel pré-moulé sec offre vitesse et confort en éliminant tout besoin de préparation ou de coloration de gel. Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles avec plusieurs pourcentages de gel et avec deux colorants d’ADN au choix.
Le dispositif E-Gel Simple Runner est compatible avec les gels d’agarose E-Gel à simple et double peigne avec du bromure d’éthidium ou des colorants SYBR Safe.
Spécification
• 1 système d’électrophorèse • 1 adaptateur d’alimentation universel |
|
E-Gel™ | |
1 device |
Système sur gel vertical SureCast | |
Dispositif d’électrophorèse Simple Runner | |
Température ambiante |