Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels
Les gels d’agarose prémoulés Invitrogen™ E-Gel™ EX à double peigne sont conçus pour l’électrophorèse des échantillons d’ADN ultrasensible et pratique, en seulement 5 à 10 minutes.
280.00€ - 1030.00€
Spécification
Type de gel | E-Gel |
---|---|
Type de produit | Gel d’agarose |
Type de coloration | SYBR™ Gold |
Puits | 22 puits |
Modèle de puits | Double peigne |
Code produit | Marque | Quantité | Plage de séparation | Pourcentage de gel | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Plage de séparation | Pourcentage de gel | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17115632
|
Invitrogen™
A42345 |
10 gels | 100 bp jusqu’à 5 kb | 1% |
281.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17126378
|
Invitrogen™
A44887 |
2 x 10 gels | 100 bp jusqu’à 5 kb | 1% |
458.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17136378
|
Invitrogen™
A44888 |
5 x 10 gels | 100 bp jusqu’à 5 kb | 1% |
1030.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16865321
|
Invitrogen™
A42346 |
10 gels | 50 bp jusqu’à 2 kb | 2% |
280.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16875321
|
Invitrogen™
A44889 |
2 x 10 gels | 50 bp jusqu’à 2 kb | 2% |
454.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16885321
|
Invitrogen™
A44890 |
5 x 10 gels | 50 bp jusqu’à 2 kb | 2% |
1028.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Invitrogen E-Gel EX Double Comb precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA sample electrophoresis in as little as 5–8 minutes. Each E-Gel EX Double Comb gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run. E-Gel EX Double Comb gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and genotyping samples.
Les gels d’agarose prémoulés Invitrogen™ E-Gel™ EX à double peigne sont conçus pour l’électrophorèse des échantillons d’ADN ultrasensible et pratique, en seulement 5 à 10 minutes. Chaque cassette de gel E-Gel™ EX Double Comb contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse — il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle. Les gels E-Gel™ EX Double Comb sont parfaits pour analyser les produits de PCR, les digestions par restriction, les préparations plasmidiques ou les échantillons de génotypage.
Caractéristiques des gels d’agarose E-Gel™ EX Double Comb :
- Configuration instantanée — Les gels d’agarose prémoulés E-Gel™ prêts à l’emploi et ne requièrent pas de préparation de gel ou de tampons supplémentaires
- Haute sensibilité — détecte 1 ng d’ADN d’échantillon
- Analyse rapide — séparation complète des échantillons d’ADN en 5 – 10 minutes
- Contrôle en cours de processus : visualisation de la migration des échantillons d’ADN en temps réel
- Accès aisé à l’échantillon — la conception ouvrable de la cassette facilite l’accès au gel et donc l’excision de l’échantillon d’ADN ou le transfert vers les membranes
- Pour l’ADN : idéal pour l’analyse d’échantillons d’ADN
Détection ultra sensible de l’ADN
Les gels E-Gel™ EX à double peigne comprennent le colorant d’ADN SYBR Gold et ont été développés pour une sensibilité extrême : jusqu’à cinq fois supérieurs aux gels comparables contenant du bromure d’éthidium. Cette sensibilité supérieure permet d’utiliser une quantité d’échantillons moindre, vous faisant ainsi gagner du temps et de l’argent.
Analyse rapide et pratique
Les gels E-Gel™ EX Double Comb sont nos gels d’agarose à résolution la plus rapide, ce qui permet l’analyse des échantillons en 5 à 10 minutes. Chaque gel d’agarose E-Gel™ contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Gold et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel™ n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Surveillance en direct de la migration d’ADN
Les gels E-Gel™ EX à double peigne incluent le colorant de gel d’ADN SYBR Gold II, qui a une longueur d’onde d’excitation dans le spectre de lumière bleue. Lorsqu’ils sont utilisés sur le dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap avec transilluminateur intégré à lumière bleue, la migration d’ADN peut être suivie en temps réel de manière plus sûre et sans risque pour les yeux ou risque de dommages à l’échantillon, contrairement à l’éclairage UV.
Accès aisé au gel
Les cassettes E-Gel™ EX à double peigne sont conçues pour une ouverture pratique avec un Gel Knife (n° de réf. EI9010), pour une excision facile de bandes spécifiques ou le transfert du gel vers une membrane pour une analyse par transfert de Southern.
Marqueurs des acides nucléiques
Pour une analyse optimale de l’ADN sur les gels E-Gel™ EX à double peigne, nous recommandons l’échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express spécialement formulée (n° de réf. 10488091), échelle d’ADN E-Gel™ 50 bp (n° de réf. 10488099), ou marqueur d’ADN à plage élevée E-Gel™ 96 (n° de réf 12352019). Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs de migration et d’imagerie
Les gels E-Gel™ EX à double peigne requièrent le système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel™ Power Snap pour la migration et la visualisation du gel. Le système comprend un dispositif d’électrophorèse et une caméra pour une séparation et une analyse rapides et pratiques du gel d’agarose E-Gel™ EX Double Comb.
Disponibles en plusieurs formats de gel
Les gels d’agarose E-Gel™ sont disponibles dans divers pourcentages de gels, colorants et de formats de puits. Les gels d’agarose à 22 puits E-Gel™ EX à double peigne sont disponibles en pourcentages de gel à 1 % et 2 %
Spécification
E-Gel | |
SYBR™ Gold | |
Double peigne |
Gel d’agarose | |
22 puits |