Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
GREENER_CHOICE
Les gels d’agarose Invitrogen™ E-Gel™ à double peigne avec un colorant de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et plus sûre des échantillons d’ADN.
209.00€ - 796.00€
Spécification
Compatible Ladders Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express
Type de gel E-Gel
Type de produit Gel d’agarose
Type de coloration SYBR™ Safe
Puits 22 puits
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Pourcentage de gel Plage de séparation Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Pourcentage de gel Plage de séparation Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16669655
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
A42347
1% 100 bp jusqu’à 5 kb 10 gels
209.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17123634
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
A44885
1% 100 bp jusqu’à 5 kb 2 x 10 gels
350.00€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16618485
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
A42348
2% 50 bp jusqu’à 2 kb 10 gels
211.00€
10 pièces
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17125252
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
A42390
2% 50 bp jusqu’à 2 kb 2 x 10 gels
351.00€
20 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17106378
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
A44884
2% 50 bp jusqu’à 2 kb 5 x 10 gels
796.00€
50 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
Description
Invitrogen E-Gel Double Comb Agarose Gels with SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel Double Comb gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel Double Comb gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and genotyping samples.
Les gels d’agarose Invitrogen™ E-Gel™ à double peigne avec un colorant de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et plus sûre des échantillons d’ADN. Chaque cassette de gel E-Gel™ Double Comb contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse — il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle. Les gels E-Gel™ Double Comb sont parfaits pour analyser les produits de PCR, les digestions par restriction, les préparations plasmidiques ou les échantillons de génotypage.
Caractéristiques des gels d’agarose E-Gel™ Double Comb :
  • Configuration instantanée — prêts à l’emploi, ne requiert pas de préparation de gel ou de tampons supplémentaires
  • Un choix plus sûr — contient un colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre au bromure d’éthidium
  • Hautes performances — détecte 5 ng d’ADN d’échantillon avec un temps de séparation aussi court que 13 - 18 minutes
  • Icontrôle en cours de processus — visualisation de la migration des échantillons d’ADN en temps réel
  • Accès aisé à l’échantillon — la conception ouvrable de la cassette facilite l’accès au gel et donc l’excision de l’échantillon d’ADN ou le transfert vers les membranes
  • Meilleure intégrité de l’échantillon — exploite la longueur d’onde d’excitation de la lumière bleue pour minimiser les dommages à l’ADN, par opposition aux UV
Option plus sûre
Choisissez le colorant de gel SYBR Safe pour minimiser l’exposition à des facteurs dangereux et mutagènes tels que le bromure d’éthidium ou la lumière UV. Les gels prémoulés E-Gel™ Double, avec le colorant SYBR Safe, en combinaison avec une transilllumination à lumière bleue, offrent une meilleure intégrité de l’échantillon et un environnement de travail plus sûr.
Analyse rapide et pratique
Les gels d’agarose E-Gel™ permettent une analyse rapide et de haute performance avec une sensibilité de détection de 5 ng d’ADN d’échantillon par bande et une durée de séparation 2 – 3 fois plus rapide que celle des gels classiques que vous versez vous-mêmes. Chaque gel d’agarose E-Gel™ Double Comb contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Safe et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel™ n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Surveillance en direct de la migration d’ADN
Les gels E-Gel™ à double peigne incluent le colorant de gel d’ADN SYBR Safe, qui a une longueur d’onde d’excitation dans le spectre de lumière bleue. Lorsqu’ils sont utilisés sur le dispositif d’électrophorès E-Gel™ Power Snap avec transilluminateur intégré à lumière bleue, la migration d’ADN peut être suivie en temps réel de manière plus sûre et sans risque pour les yeux ou risque de dommages à l’échantillon, contrairement à l’éclairage UV.
Accès aisé au gel
Les cassettes E-Gel™ à double peigne sont conçues pour une ouverture pratique avec un Gel Knife (n° de réf. EI9010), afin que le gel à l’intérieur puisse être utilisé facilement pour l’excision de bandes spécifiques ou transféré sur une membrane pour l’analyse de transfert Southern.
Marqueurs des acides nucléiques
Pour une analyse optimale de l’ADN à l’aide de gels E-Gel™ à double peigne avec colorant d’ADN SYBR Safe, nous recommandons l’échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express spécialement formulée (n° de réf. N° : 10488091), le marqueur d’ADN à plage élevée E-Gel™ 96 (n° de réf 12352019), ou échelle d’ADN quantitative à plage basse E-Gel™ (n° de réf 12373031). Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs de migration et d’imagerie
Les gels E-Gel™ à double peigne requièrent le système d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap pour la migration et la visualisation du gel. Le système comprend un dispositif d’électrophorèse et une caméra pour une séparation et une analyse rapides et pratiques du gel d’agarose E-Gel™.
Spécification
Spécification
Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express
Gel d’agarose
22 puits
Double peigne
E-Gel
SYBR™ Safe
Moins dangereux, moins de déchets, moins de ressources utilisées