Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain, 1%
Les gels d’agarose Invitrogen™ E-Gel™ à double peigne avec un colorant de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et plus sûre des échantillons d’ADN.
794.00€
Spécification
Compatible Ladders | Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express |
---|---|
Pourcentage de gel | 1% |
Type de gel | E-Gel |
Type de produit | Gel d’agarose |
Plage de séparation | 100 bp jusqu’à 5 kb |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17116378
|
Invitrogen™
A44886 |
5 x 10 gels |
794.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les gels d’agarose Invitrogen™ E-Gel™ à double peigne avec un colorant de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et plus sûre des échantillons d’ADN. Chaque cassette de gel E-Gel™ à double peigne contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse : il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle. Les gels E-Gel™ à double peigne sont parfaits pour analyser les produits de PCR, les digestions par restriction, les préparations plasmidiques ou les échantillons de génotypage.
Caractéristiques des gels d’agarose E-Gel™ à double peigne :
- Configuration instantanée : prêt à l’emploi, ne requiert pas de préparation de gel ou de tampons supplémentaires
- Un choix plus sûr : contient un colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre au bromure d’éthidium
- Hautes performances : détecte 5 ng d’ADN d’échantillon avec un temps de séparation aussi court que 13-18 minutes
- Contrôle en cours de processus : visualisation de la migration des échantillons d’ADN en temps réel
- Accès aisé à l’échantillon : la conception ouvrable de la cassette facilite l’accès au gel et donc l’excision de l’échantillon d’ADN ou le transfert vers les membranes
- Meilleure intégrité de l’échantillon : exploite la longueur d’onde d’excitation de la lumière bleue pour minimiser les dommages à l’ADN, par opposition aux UV
Option plus sûre
Choisissez le colorant de gel SYBR Safe pour minimiser l’exposition à des facteurs dangereux et mutagènes tels que le bromure d’éthidium ou la lumière UV. Les gels prémoulés E-Gel™ à double peigne avec le colorant SYBR Safe en combinaison avec une transilllumination à lumière bleue, offrent une meilleure intégrité de l’échantillon et un environnement de travail plus sûr.
Analyse rapide et pratique
Les gels d’agarose E-Gel™ permettent une analyse rapide et de haute performance avec une sensibilité de détection de 5 ng d’ADN d’échantillon par bande et une durée de séparation 2 à 3 fois plus rapide que celle des gels classiques que vous versez vous-mêmes. Chaque gel d’agarose E-Gel™ à double peigne contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Safe et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel™ n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Surveillance en direct de la migration d’ADN
Les gels E-Gel™ à double peigne incluent le colorant de gel d’ADN SYBR Safe, qui a une longueur d’onde d’excitation dans le spectre de lumière bleue. Lorsqu’ils sont utilisés sur le dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap avec transilluminateur intégré à lumière bleue, la migration d’ADN peut être suivie en temps réel de manière plus sûre et sans risque pour les yeux ou risque de dommages à l’échantillon, contrairement à l’éclairage UV.
Accès aisé au gel
Les cassettes E-Gel™ à double peigne sont conçues pour une ouverture pratique avec un Gel Knife (n° de réf. EI9010), afin que le gel à l’intérieur puisse être utilisé facilement pour l’excision de bandes spécifiques ou transféré sur une membrane pour l’analyse de transfert de Southern.
Marqueurs des acides nucléiques
Pour une analyse optimale de l’ADN à l’aide de gels E-Gel™ à double peigne avec colorant d’ADN SYBR Safe, nous recommandons l’échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express spécialement formulée (n° de réf. N° : 10488091), le marqueur d’ADN à plage élevée E-Gel™ 96 (n° de réf 12352019) ou l’échelle d’ADN quantitative à plage basse E-Gel™ (n° de réf 12373031). Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs de migration et d’imagerie
Les gels E-Gel™ à double peigne requièrent le système d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap pour la migration et la visualisation du gel. Le système comprend un dispositif d’électrophorèse et une caméra pour une séparation et une analyse rapides et pratiques du gel d’agarose E-Gel™.
Spécification
Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express | |
E-Gel | |
100 bp jusqu’à 5 kb | |
22 puits | |
Double peigne |
1% | |
Gel d’agarose | |
SYBR™ Safe | |
Moins dangereux, moins de déchets, moins de ressources utilisées |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.