Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% (EU only)
E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% (EU only)
Marque:  Invitrogen™ G600001EU
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10740584
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
E-Gel™ Single Comb Gels are supplied in a 12-well mini-gel format, with a choice of either SYBR Safe™, or ethidium bromide DNA stain. Each gel contains a single row of 12 sample wells. E-Gels are available in two pack sizes-a Starter Pak, and 18-gel multi-paks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% Gel Percentage, EU Plug Type, Single Comb Well Format, 12 Wells, Ethidium Bromide In-Gel Dye, For Use With Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Single Comb (Well)
Nucleic acid gel electrophoresis and blotting
Each
1.2%
Agarose Gels Starter Pak
6 E-Gels, the E-Gel™ PowerBase™ v.4, and a manual. 18-Paks contain 18 gels and a manual
Room temperature