Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Click to view available options
Quantité:
4 x 8 gels
8 gels
Plage de séparation:
100 à 2 000 bp
100 bp jusqu’à 2 kb
400 à 10 000 bp
400 bp jusqu’à 10 kb
Type de coloration:
SYBR™ Safe
Éthidium bromure
Pourcentage de gel:
1%
1 %
2%
Conditionnement:
1 pièce
32 pièces
700g
8 pièces
Description
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
- Le format unique à 96 puits décalés offre une longueur de migration de 1,6 cm qui permet de résoudre les fragments d’ADN entre 100 bp et 10 kb.
- Chaque gel contient 96 voies d’échantillonnage et 8 voies de marquage, idéales pour la sélection de multiples produits PCR, préparations de plasmides et la digestion par restriction.
- Le format de chargement E-Gel 96 est compatible avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides à 8, 12 et 96 embouts les plus couramment utilisés.
- Avec une durée d’exécution de 12 minutes, jusqu’à 20 000 échantillons peuvent être résolus en une seule journée
- Chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.
- Caractéristiques des gels E-Gel 96 :
- Analyse à débit élevé : contiennent 96 voies d’échantillonnage et 8 voies de marquage
- Automatisation possible : utilisation adaptée aux pipettes multicanaux et aux robots de manipulation de liquides à 8, 12 et 96 embouts couramment utilisés
- Évolutifs : résolution de 384 échantillons maximum en un seul cycle en combinant jusqu’à quatre dispositifs mères et filles E-Base
- Choix plus sûr : contiennent du colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre que le bromure d’éthidium
- Hautes performances—détection de 2 à 3 ng d’échantillon d’ADN avec un délai de séparation d’environ 12 minutes seulement
Spécification
Spécification
| Compatible Ladders | Échelle d’ADN quantitative à gamme basse E-Gel™ |
| Contenu et stockage | • Chaque boîte contient 8 gels Stocker impérativement à température ambiante. Ne pas congeler. Éviter les endroits frais à proximité de congélateurs ou de tout autre environnement non contrôlé. |
| Pourcentage de gel | 2% |
| Type de gel | E-Gel |
| Type de produit | Gel d’agarose |
| Plage de séparation | 100 bp jusqu’à 2 kb |
| Type de coloration | SYBR™ Safe |
| Puits | 96 + 8 puits |
| Concept écologique | Moins de risques |
| Quantité | 4 x 8 gels |
| Afficher plus |