Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Code produit. 11574866
Click to view available options
Quantité:
4 x 8 gels
8 gels
Plage de séparation:
100 à 2 000 bp
100 bp jusqu’à 2 kb
400 à 10 000 bp
400 bp jusqu’à 10 kb
Type de coloration:
SYBR™ Safe
Éthidium bromure
Pourcentage de gel:
1%
1 %
2%
Conditionnement:
1 pièce
32 pièces
700g
8 pièces
Code produit. 11574866
Marque: Invitrogen™ G700802
Includes
Chaque boîte de gels E-Gel 96 contient 8 gels et un manuel.
Conçu pour une électrophorèse rapide, pratique et sûre des échantillons d’ADN
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
  • Chaque gel contient 96 voies d’échantillonnage et 8 voies de marquage pour la sélection de plusieurs produits de PCR, les préparations plasmidiques et les digestions par des enzymes de restriction
  • Le format de puits en biseau offre une longueur de migration de 1,6 cm qui permet de résoudre les fragments d’ADN entre 100 bp et 10 kb
  • Le format de chargement est compatible avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides à 8, 12 et 96 embouts les plus couramment utilisés
  • Avec une durée de migration de 12 minutes, jusqu’à 20 000 échantillons peuvent être résolus en une seule journée
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Chaque boîte de gels E-Gel™ 96 contient 8 gels et un manuel
Conserver à température ambiante.
Pourcentage de gel 2%
Type de gel E-Gel
Type de produit Gel d’agarose
Plage de séparation 100 à 2 000 bp
Type de coloration Éthidium bromure
Puits 96 puits
Quantité 8 gels