Learn More
Corning™ Kit de raccords E-Cube
Tubulure pour pompe Norprene™ 3/16 po (18 pouces)
Marque:  Corning™ 3287
Code produit. 10688829
  • 261.69€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le kit de raccords E-Cube™ contient :
  • Tubulure pour pompe Norprene™ 3/16 po (18 pouces)
  • Pinces à cliquet de tubulure (6 chacun)
  • Raccords en T cannelés (2 chacun)
  • Connecteur de réduction cannelé (1 chacun)
  • Attaches pour câbles de 4 p (20 chacun)
  • Connecteur en Y cannelé (1 chacun)
  • Filtres à seringue en PTFE cannelés de 50 mm (2 chacun)
  • Raccords Luer mâles cannelés (5 chacun)
  • Raccords Luer femelles cannelés (5 chacun)
  • Bouchons Luer mâles (2 chacun)
  • Sites d’injection Interlink (2 chacun)
  • Canules en plastique arrondies (1 manchon)
  • Joints toriques 1,0 po de dia. int. x 1,25 po de dia. ext., 1/8 po d’épaisseur (3 chacun)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Clips d'angle
1
Raccords
1 Pack