Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli avec sécrétion
GREENER_CHOICE
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d’expression d’E. coli avec sécrétion IBA GmbH™ permet l’expression de protéines chez l’E. coli.
286.00€ - 291.00€
Spécification
Agent d’induction Inductible avec l’anhydropéracycline
Marqueur génétique Ampicilline
Accélérateur Tet
Type de produit Vector
Contenu et stockage Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Marqueur de protéine Vecteur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Marqueur de protéine Vecteur Prix Quantité et disponibilité  
15613748
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
IBA Lifesciences
5-4102-001
Twin-Strep-tag pASG-IBA102
286.00€
5µg
15633748
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
IBA Lifesciences
5-4104-001
Twin-Strep-tag pASG-IBA104
286.00€
5µg
15643728
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
IBA Lifesciences
5-4001-001
Non marqué pASG-IBAwt2
286.00€
5µg
15643738
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
IBA Lifesciences
5-4044-001
Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag pASG-IBA44
286.00€
5µg
15653728
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
IBA Lifesciences
5-4002-001
Strep-tag II pASG-IBA2
286.00€
5µg
15673728
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
IBA Lifesciences
5-4004-001
Strep-tag II pASG-IBA4
286.00€
5µg
15673748
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
IBA Lifesciences
5-4144-001
Marqueur His Tag (6x), marqueur Twin-Strep™-tag, 6x His-Tag pASG-IBA144
291.00€
5µg
Description
Description
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d’expression d’E. coli avec sécrétion IBA Lifesciences GmbH permet l’expression de protéines chez l’E. coli.
Spécification
Spécification
Inductible avec l’anhydropéracycline
Tet
Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
ompA pour la sécrétion périplasmique
Ampicilline
Vector
5 μg