Description
- Mousse polyuréthane à expansion lente
- Mousse très douce qui procure une faible pression à l’intérieur du conduit auditif apportant ainsi une protection et un confort optimal
- Forme fuselée qui s’adapte rapidement à la plupart des conduits auditifs et en particulier à ceux de grande taille
- Particulièrement recommandé pour les basses fréquences
- Coloris jaune fluo
- SNR 36 dB
Spécification
Spécification
Quantité | 500/Bte |
Type de produit | Recharge Earsoft |
Documents
Product Information
Datasheets
7000103747
Taille: 146.6 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Recharge E-A-RSOFT™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu