Learn More
3M™ Bouchons d’oreilles de test à sonde E-A-Rfit™
Click to view available options
Modèle:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Dimensions:
S
Universal
Type de produit:
Classic™ Small
Express™
FX™
Push-Ins™
Standard primaire d’ozone modèle 1100
UltraFit™
Conditionnement:
50 paires
50 pièces
Description
- Les tests quantitatifs basés sur la science fournissent des rapports précis sur la protection auditive
- Des résultats rapides, clairs et précis sont obtenus en quelques secondes seulement
- Les bouchons d’oreille de test sont modifiés avec un tube de sonde à utiliser lors des tests d’ajustement des bouchons d’oreille avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™
- 50 paires par boîte
- Les produits 3M DSP sont destinés à une utilisation professionnelle uniquement
Compliance
Les bouchons d’oreille 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universal |
| À utiliser avec (application) | Tests d’ajustement de sécurité et sanitaire 1100 |
| Haute visibilité | Non |
| Modèle | 393-2010-50 |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Paires par paquet | 50 paires/boîte |
| Matériau du bouchon | Polyuréthane |
| Couleur de la fiche | Orange |
| Corded | Sans cordon |
| Plug Shape | Point |
| Afficher plus |