Learn More
3M™ Système de validation pour les deux oreilles E-A-Rfit™
Click to view available options
Kit de test d’ajustement pour dispositif de protection auditive 393-1100
Description
- Le test objectif pour les deux oreilles ne prend que quelques secondes à réaliser sur sept fréquences standard de 125 Hz à 8000 Hz
- Comprend un logiciel, un haut-parleur et une mallette de transport résistante aux chocs
- Formation en ligne gratuite et assistance aux utilisateurs
- Nécessite des embouts, coussinets ou bouchons de test à sonde
- La conception pour les deux oreilles permet de gagner du temps en mesurant simultanément les deux oreilles en moins de cinq secondes
- L’ensemble à double microphone et double élément est la clé du système, mesurant les niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du dispositif de protection auditive
- Des résultats rapides, clairs et précis sont obtenus en quelques secondes et peuvent être imprimés ou enregistrés électroniquement pour référence ultérieure
- Le système détermine la valeur d’atténuation personnelle (PAR) pour chaque travailleur et aide à éliminer l’incertitude en matière de mesure, d’ajustement et de spectre
- Nécessite des bouchons de test à sonde
Spécification
Spécification
Comprend | Logiciel, haut-parleur et mallette de transport résistante aux chocs |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
À utiliser avec (application) | Pour les secteurs de l’automobile, de la transformation alimentaire, de la fabrication générale, de l’armée, de l’entretien, de l’exploitation minière, du pétrole, des produits pharmaceutiques et des transports |
Quantité | 1 kit |
Type de produit | Kit de test d’ajustement de protection auditive 393-1100 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Système de validation pour les deux oreilles E-A-Rfit™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu