Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Ultrafit™, avec cordon
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Jaune, Bleu
Vert
Taux de réduction sonore (NRR):
14 db
20 db
32 db
Matériau:
Caoutchouc de silicone
Élastomère thermoplastique
Polymères élastomériques
Quantité:
200/paquet
50/Bte
Conditionnement:
200 pièces
50 paires
Description
- Le bouchon pliable à triple collerette s’adapte efficacement à la plupart des tailles de canal auditif
- Réduit les niveaux de bruit de 14 à 32 dB
- Idéal pour les environnements sales, car il n’est pas nécessaire de le rouler sous les doigts. Il suffit de l’enfoncer dans les oreilles pour profiter d’une protection hygiénique
- Nettoyez-le facilement à l’eau savonneuse pour pouvoir le réutiliser de nombreuses fois et réduire ainsi la production de déchets
- Cordon amovible réutilisable - pratique si vous entrez et sortez fréquemment d’environnements bruyants
- Disponible avec un boîtier de rangement pour garder les bouchons propres et ensemble
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune, Bleu |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Quantité | 50/Bte |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 32 db |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |
| Matériau | Polymères élastomériques |