Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Ultrafit™, avec cordon Code produit.: 12642615
Ajouter au panier
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Ultrafit™, avec cordon
Code produit. 12642615
Jaune, Bleu, 32 db, Élastomère thermoplastique, 50/Bte
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Jaune, Bleu
Vert
Taux de réduction sonore (NRR):
14 db
20 db
32 db
Matériau:
Élastomère thermoplastique
Polymères élastomériques
Silicone Rubber
Quantité:
200/Pk.
50/Bte
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12642615
Marque: 3M™ 7000103745
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Bouchons d’oreille jaunes Ultrafit, à cordon, offrant une protection contre les niveaux sonores moyens
  • Le bouchon pliable à triple collerette s’adapte efficacement à la plupart des tailles de canal auditif
  • Réduit les niveaux de bruit de 14 à 32 dB
  • Idéal pour les environnements sales, car il n’est pas nécessaire de le rouler sous les doigts. Il suffit de l’enfoncer dans les oreilles pour profiter d’une protection hygiénique
  • Nettoyez-le facilement à l’eau savonneuse pour pouvoir le réutiliser de nombreuses fois et réduire ainsi la production de déchets
  • Cordon amovible réutilisable - pratique si vous entrez et sortez fréquemment d’environnements bruyants
  • Disponible avec un boîtier de rangement pour garder les bouchons propres et ensemble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune, Bleu
Certifications/Conformité Approuvé CE
Quantité 50/Bte
Taux de réduction sonore (NRR) 32 db
Type de produit Bouchons d’oreille
Matériau Élastomère thermoplastique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Ultrafit™, avec cordon >