Learn More
3M™ Bouchons à oreilles E-A-R™ Express™, 28 dB, avec cordon
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Bleu
Description
- Réduit les niveaux de bruit de 28 dB, certification CE EN 353
- Facile à insérer délicatement dans les oreilles grâce à une mousse brevetée reprenant lentement sa forme
- La pointe en mousse assure un joint confortable et efficace
- Comporte une poignée d’insertion hygiénique
- Tige bleue et pointe jaune reconnaissables pour faciliter l’identification
- Cordon - pratique si vous entrez et sortez fréquemment d’environnements bruyants
- 100 paires par boîte
- Disponible avec accessoire sonde pour une utilisation avec le système de validation des deux oreilles 3M™ E-A-RFit™
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune, Bleu |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Type de produit | Bouchon d’oreille à embout Express |
Matériau | Polyuréthane |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Product Information
Datasheets
7000103732
Taille: 134.8 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons à oreilles E-A-R™ Express™, 28 dB, avec cordon >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu