Description
- Embouts sphériques pour obturer l’entrée du conduit auditif pour un port plus confortable
- Pour une meilleure hygiène il n'est pas nécessaire de toucher les embouts
- Faible transmission du bruit par l’arceau
- Peut être facilement gardé autour du cou quand il n’est pas utilisé
- Facile à nettoyer
- Embouts de rechange disponible
- SNR 23 dB
- Bandeaux facilement remplaçables
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
À utiliser avec (application) | Garantit la protection des travailleurs exposés au bruit et est parfait comme protection jetable pour les visiteurs de l’usine |
Taux de réduction sonore (NRR) | 87 dBA à 98 dBA |
Plug Shape | Arrondi |
Type de produit | EA-Rcaps |
Documents
Product Information
Datasheets
7000103729
Taille: 132.4 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Arceau E-A-R™ E-A-RCAPS™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu