Description
- Ces bouchons d’oreille de test sont modifiés avec un tube de sonde à utiliser lors des tests d’ajustement des bouchons d’oreille avec le système de validation E-A-Rfit™ de 3M™
- Les bouchons de test ne peuvent pas être utilisés pour la protection auditive
- Bouchons d’oreille de test à sonde pour une utilisation avec le système de validation E-A-Rfit™ 3M™
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune |
Dimensions | S |
Type d’emballage | Sachet en PE |
Paires par paquet | 50 paires/boîte |
Corded | Sans cordon |
Plug Shape | Cylindrique |
Diélectrique | Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Datasheets
7000052882
Taille: 413.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons de test à sonde E-A-R™ Classic™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu