Learn More
Tige de dysprosium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11333808
Tige de dysprosium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333808
10 mm
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Code produit. 11333808
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040285.HF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 0,27 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom IUPAC dysprosium
SMILES [Dy]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium
Couleur Gris à argent
Forme physique Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre
Quantité 10 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis excluding Ta)
Odeur Odorless
Aspect Gray to silver rod
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS25K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Numéro de lotC13M30 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Numéro de lotF24W048 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Numéro de lotR06A019 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Numéro de lotZ14D032 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Nom du produit
Tige de dysprosium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals >