Learn More
Oxyde de dysprosium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Code produit.: 11321079
Oxyde de dysprosium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11321079
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11321079
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011319.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
À utiliser dans les cermets utilisés comme tiges de contrôle des réactions nucléaires.
In cermets used as nuclear reaction control rodsDysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts by reacting with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-87-8
Formule moléculaire Dy2O3
Poids moléculaire (g/mol) 373.00
Numéro MDL MFCD00010986
Clé InChI GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) oxide
Point de fusion 2340°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 373
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder or lump
Densité 7.81^2^7
Nom du produit
Oxyde de dysprosium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >