Learn More
Fluorure de dysprosium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11384108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour dépôt sous vide
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13569-80-7
Numéro MDL MFCD00016071
Spécification
Point d’ébullition 2200°C
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) fluoride
Point de fusion 1360°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Pièces
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 219.5
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.5 g/mL