Learn More
Carbonate de dysprosium(III) tétrahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Poids de la formule | 577.06 (505.03 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Sensibilité | Hygroscopic |