Learn More
Dysprosium, solution étalon AAS, Specpure™, Dy1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dysprosium, AAS standard solution |
| Note relative au nom | Dy 1000μg/mL |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | Dy2O3 in 5% HNO3 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Quantité | 100 mL |
| Qualité | Specpure |