Learn More
Invitrogen™ DYRK4 Recombinant Human Protein
DYRK4 is a dual-specificity protein kinase.
2915.00€ - 13780.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003836.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formule | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Poids moléculaire | 88.8kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15428543
|
Invitrogen™
PR7222A |
100 μg |
2915.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10006512
|
Invitrogen™
PV4189 |
1 mg |
13780.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dual-specificity kinases, such as DYRK4, play key roles in cell proliferation, survival, and development.
Spécification
NP_003836.1 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
DYRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
88.8kDa | |
RUO - research use only | |
DYRK4 | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |