Learn More
JULABO™ Circulateur chauffant DYNEO™ DD-BC6
Click to view available options
Comprend:
Interface RS232
Interface analogique
Interface non incluse
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conviennent aux applications internes et externes
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Grand écran TFT couleur, interface multilingue
- Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
- Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
- Connexion Pt100 externe intégrée
- port USB
- Couvercle de bain fourni à la livraison
- Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide.
- Isolation thermique de haute qualité de la cuve de bain
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4,5 à 6 L |
| Débit | 8 à 23 L/min |
| Affichage | Écran TFT de 3,5 |
| Circulation externe | Oui |
| Caractéristiques | Thermostat chauffant |
| Capacité de chauffage | 2 kW |
| Comprend | Interface analogique |
| Modèle | DYNEO&trade ; DD-BC6 |
| Débit partiel | 0,1 à 0,6 bar |
| Température (métrique) maximale | de 20°C à 200°C |
| Afficher plus |