Learn More
JULABO™ Circulateur chauffant DYNEO™ DD-BC6
Code produit. 15970257
Click to view available options
Comprend:
Interface RS232
Interface analogique
Interface non incluse
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15970257
Marque: JULABO™ 9021506
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les applications internes et externes, équipées de cuves de bain fermées. Cuves bien isolées et comprenant un serpentin pour le contre-refroidissement. Un robinet de vidange intégré permet de vider la cuve en toute sécurité et de le nettoyer.
  • Conviennent aux applications internes et externes
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Grand écran TFT couleur, interface multilingue
  • Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
  • Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • port USB
  • Couvercle de bain fourni à la livraison
  • Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide.
  • Isolation thermique de haute qualité de la cuve de bain
Spécification
Capacité (métrique) 4,5 à 6 L
Débit 8 à 23 L/min
Affichage Écran TFT de 3,5
Circulation externe Oui
Caractéristiques Thermostat chauffant
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Interface non incluse
Modèle DYNEO&trade ; DD-BC6
Débit partiel 0,1 à 0,6 bar
Température (métrique) maximale de 20°C à 200°C
Stabilité de la température ±0,01°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 13 x 15 / 15 cm
Dimensions (L x l x H) 24 x 44 x 47 cm
Poids (métrique) 9,7 kg
Tension 200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz