Learn More
Gibco™ Dynamis™ Medium
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment.
Marque: Gibco™ A2661501
159.60 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
La formulation définie chimiquement, exempte de protéines et de composants d’origine animale permet d’obtenir des titres élevés, de démarrer le développement de processus plus rapidement et de rationaliser ou de simplifier le transfert à l’échelle de production.
Possibilité d’obtenir des titres plus élevés
Le milieu Dynamis AGT est enrichi pour contribuer à optimiser la croissance des cellules CHO recombinantes et l’expression des protéines dans la culture de lots en suspension, offrant une production supérieure de 170 % par rapport à la sélection de milieux concurrents avec une supplémentation en glucose simple au 14e jour. Les cultures développées dans le milieu Dynamis AGT s’étendent jusqu’à des titres encore plus élevés, démontrant une bonne viabilité cellulaire jusqu’au 21e jour. Ce milieu peut également assurer une croissance et une production de lots nourriciers 60 % plus élevée par rapport à la culture par lots nourriciers au glucose uniquement pour certaines lignées cellulaires et applications lorsqu’il est utilisé avec le supplémentEfficientFeed C+ AGT.
Possibilité de démarrer le développement de processus plus rapidement
En tant que milieu enrichi, Dynamis AGT donne la possibilité d’obtenir une densité cellulaire élevée sur 10 millions de cellules par ml plus rapidement que les produits concurrents et soutient cette densité cellulaire plus longtemps en maintenant simplement les niveaux de glucose. La croissance cellulaire viable obtenue en fait un bon choix pour la mise à l’échelle si vous avez commencé avec le milieu CD FortiCHO. Lorsqu’il est associé au supplément C+ d’EfficientFeed, il offre un moyen rapide et efficace de développer un processus.
Quand utiliser le milieu Dynamis
- La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S transfectée.
- Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
- Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
- La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
Spécification
Milieu liquide. Stocker dans l’obscurité entre 2 et 8°C. | |
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum | |
Liquide | |
Flacon(s) | |
Dynamis™ | |
Température ambiante |
CHO DG44, CHO-S, BPFa relevé, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293 | |
Culture de cellules de mammifères | |
Milieu AGT | |
Emballage durable | |
1 000 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.