Learn More
Abeba™ Chaussures 37310 dynamiques
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 37310/37
Code produit. 15640838
  • 71.20€ / 1 paire
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Cuir blanc lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3574)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Cuir
Antidérapant
37310
Blanc
37
Polyuréthane
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 37310 dynamiques > Taille : 37