Learn More
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger Solution
Obtenez des résultats ELISA plus rapides grâce à la solution de déclenchement DynaLight™ lorsqu’elle est utilisée en association avec le substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™, une formulation de substrat chimiluminescente, prête à l’emploi, optimisée pour obtenir des résultats plus rapides lors de dosages basés sur la solution.
133.00€ - 576.00€
Spécification
Type de produit | Solution de déclenchement |
---|---|
Méthode de détection | Chimiluminescence |
Forme | Liquide |
À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (à tube) |
Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12807452
|
Molecular Probes™
4475409 |
1 flacon |
576.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12887442
|
Molecular Probes™
4475403 |
100 ml | N/A | ||||||
Description
Caractéristiques du substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™ :
• Cinétique plus rapide et niveaux signalétiques plus élevés que lors d’applications colorimétriques, fluorescentes ou chimiluminescentes
• Détection d’attomole sensible d’enzymes de phosphatases alcalines purifiées
• Formulation optimisée pour les dosages avec microplaques et microbilles
• Stabilité du substrat supérieure à 1 an à 4°C
• Compatible avec les plateformes automatisées grâce à la solution / aux positions de déclenchement déjà en place
Le substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™ fournit une réaction chimiluminescente robuste lorsqu’il est catalysé par la phosphatase alcaline. Cette réaction permet d’obtenir une émission de lumière maximale en 2 minutes et de maintenir un signal pendant des heures. Il lui suffit de quelques secondes pour fournir un signal maximum, lorsqu’il est associé à la solution de déclenchement DynaLight™, au substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™. La solution écologique de déclenchement DynaLight™ fournit un signal maximum dans la seconde suivant son ajout. Elle présente, comparativement aux autres technologies Flash chimiluminescentes, une demi-vie plus longue jusqu’à son état fondamental. Cela offre donc suffisamment de temps pour collecter des données de manière fiable.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Solution de déclenchement | |
Liquide | |
Compatible avec le haut débit | |
Cultures de cellules, sang total, sérum | |
Phosphatase alcaline | |
Température ambiante |
Chimiluminescence | |
Luminomètre (à tube) | |
DynaLight™ | |
substrat chimique | |
31 secondes |