Learn More
Invitrogen™ DynaMag™- Spin Magnet
Description
Includes
Un aimant de centrifugation DynaMag-Spin
L’aimant DynaMag-Spin est optimisé pour la séparation magnétique efficace de tous les types de Dynabeads (de 1 à 4,5 μm de diamètre) dans de petits volumes d’échantillon (1,5 ml) contenus dans des tubes de microcentrifugeuse. L’aimant DynaMag-Spin combine une attraction magnétique forte, pour des séparations efficaces, avec une conception ergonomique flexible et élégante. Les aimants tiennent aisément dans la paume d’une main et l’angle du champ magnétique garantit une isolement efficace des protéines et acides nucléiques dans de petits volumes d’échantillon.
- Volume de travail optimal : 10 à 1 500 μl
- Peut contenir jusqu’à six microtubes à centrifuger standards de 1,5 ml dans des emplacements numérotés
- Bon contrôle et bonne visibilité des échantillons
- Le portoir d’échantillons peut être facilement retiré de l’aimant de la base, pour une resuspension, agitation au vortex ou manuelle
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, purification d’ADN ou d’ARN spécifique au séquençage, purification de réaction par séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Description | Aimant |
| Contenu et stockage | Contient un aimant DynaMag™-Spin. Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | DynaMag™ |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | DYNAL, DynaMag |
| Quantité | 1 de chaque |