Learn More
Invitrogen™ Aimant à jupe latérale DynaMag™-96
Description
Includes
Un aimant
Pour utilisation avec microbilles Dynabeads allant de 1 à 4,5 μm de diamètre. Équipé de six aimants en barrettes. Compatible avec la plupart des plaques pour PCR à jupe 96 puits, des plaques de culture, des plaques à fond arrondi 96 puits, des plaques à fond plat 96 puits, des plaques 24 puits, des plaques 12 puits et des plaques 6 puits. Volume de travail par puits (5 à 200 μl).
- Excellentes capacités de mélange, sans manipulation des échantillons
- Le mélange peut se faire en déplaçant la plaque 96 puits selon un mouvement de va-et-vient depuis la position la plus à droite vers la position la plus à gauche
- Cela crée un mouvement de va-et-vient des microbilles à travers l’échantillon, qui est ainsi agité sans être manipulé, permettant un traitement plus rapide et limitant les variations induites par la manipulation des échantillons
- Lorsqu’ils sont utilisés avec l’aimant inférieur DynaMag-96 sur une plateforme d’automatisation, les deux aimants permettent d’importantes variations de volume au sein d’un même flux de travaux
- Gros volumes de nettoyage : Aimant latéral DynaMag-96 et aimant à jupe latérale DynaMag-96
- Faibles volumes d’élution : Aimant inférieur DynaMag-96
La taille des plaques peut varier. Testez votre plaque pour assurer la compatibilité. Utilisation non recommandée avec les plaques 48 puits.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation, purification des protéines et des peptides, préparation des échantillons de protéine et purification des protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse, purification de l’ADN et de l’ARN propre à la séquence, purification de la réaction de séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Description | Aimant |
| Contenu et stockage | Contient un aimant. Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | DynaMag™ |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | DYNAL, Dynabeads, MPC |
| Quantité | 1 de chaque |