Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti-Salmonella
Microbilles Dynabeads anti-salmonelles
Marque: Applied Biosystems™ 71002
588.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
Pour l’enrichissement sélectif des Salmonella directement à partir d’échantillons de pré-enrichissement à l’aide d’une séparation immunomagnétique. La méthode peut être exécutée manuellement ou automatisée à l’aide d’un BeadRetriever™. Performances testées : Conformes aux exigences de la licence AOAC RI n°.970401Avantages et caractéristiques
Ce produit contient : Dynabeads™ revêtus d’anticorps anti-Salmonella
Sensibilité :
la sensibilité est très élevée et permet la détection de 1 organisme viable dans 25 g d’échantillon ou seulement 100 organismes/ml après le pré-enrichissement.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
Petits volumes d’échantillons microbiens | |
Température ambiante |
Microbilles magnétiques | |
Dynabeads™ | |
Espèces Salmonella |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.