Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti-E. coli O157
Dynabeads Anti-E. coli O157
448.00€ - 700.00€
Spécification
Type de produit | Anti-E. Coli O157 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Dynabeads™ MPC™, système de purification des outils de protection alimentaire KingFisher mL, DynaMag™-2 |
Technologie d’isolement | Séparation immunomagnétique |
Échelle de préparation | Échantillons microbiens petit volume |
Gamme de produits | Dynabeads™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10322443
|
Applied Biosystems™
71003 |
1 ml |
448.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11593367
|
Applied Biosystems™
71004 |
5 ml |
700.00€
5mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Dynabeads™ E. coli anti-O157 est un outil permettant une meilleure préparation des échantillons et de meilleures cultures cellulaires et dosages immuno-basés pour E. coli O157:H7 dans les aliments, les matières fécales, l’eau et d’autres échantillons environnementaux. Basé sur la célèbre et largement utilisée technologie de séparation immunomagnétique (IMS), Dynabeads™ E. coli anti-O157 offre une solution utile pour capturer sélectivement l’E. coli O157:H7 et mieux préparer les échantillons pour procéder à une analyse efficace.Avec Dynabeads™ anti- E. coli O157 vous pourrez :
Spécification
Anti-E. Coli O157 | |
Séparation immunomagnétique | |
Dynabeads™ |
Dynabeads™ MPC™, système de purification des outils de protection alimentaire KingFisher mL, DynaMag™-2 | |
Échantillons microbiens petit volume | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.