Learn More
Thermo Scientific™ Colorants spécialisés Near-IR DyLight™
Étiquetez les molécules contenant des amines pour l’imagerie de fluorescence ou la cytométrie en flux avec ces colorants ester NHS (633 ou laser 700) émettant des IR à base de benzopyrille et de cyanine.
Marque:  Thermo Scientific™ 53028
Code produit. 12351923
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les colorants spécialisés proche IR Thermo Scientific™ DyLight offre un large éventail d’options pour le marquage des molécules avec des signatures de fluorescence proche IR (NIR) pénétrant dans les tissus.
Les colorants NIR DyLight sont une famille d’agents de marquage qui peuvent être utilisés pour la détection de fluorescence lumineuse dans des applications d’imagerie cellulaire ou d’imagerie in vivo. Les colorants NIR peuvent être sélectionnés en fonction de leurs propriétés d’excitation et d’émission caractéristiques ou de leurs attributs hydrophiles/hydrophobicité relatifs. Les colorants qui contiennent un plus grand nombre de sulfonates chargés négativement auront généralement une plus grande solubilité dans l’eau que les colorants contenant moins de sulfonates. Un nombre plus élevé de colorants hydrophobes offre souvent une meilleure capacité de pénétration cellulaire in vivo, alors qu’un nombre plus élevé de colorants hydrophiles a un potentiel de liaison non spécifique moindre. Chaque colorant contient un ester NHS réactif à l’amine pour une simple modification des anticorps, des protéines, des peptides ou d’autres biomolécules par la formation de liaisons amides. Les colorants NIR sont les meilleurs pour l’imagerie à travers les tissus et à l’écart de l’interférence ou du piégeage des biomolécules fluorescentes indigènes. Les colorants proche infrarouge DyLight représentent la plus grande sélection de marquages fluorescents disponibles sur le marché.
Points clés :
  • Large sélection –La plus grande famille de colorants disponible pour les applications de fluorescence NIR
  • Le groupe réactif d’ester NHS –Permet un marquage immédiat des anticorps, des protéines, des peptides et d’autres molécules contenant des amines par la formation de liaisons amides
  • Large spectre de solubilités dans l’eau –Choisissez des colorants hydrophiles aux colorants hydrophobes, afin d’optimiser le bon marquage de colorant pour obtenir les meilleures performances d’une application donnée
  • Les colorants NIR évitent les interférences de fond –Les colorants DyLight NIR évitent les interférences de fluorescence ou les effets d’extinction des biomolécules présentes dans les échantillons
  • Excellente pénétration du signal dans les cellules et les tissus –Les colorants DyLight NIR offrent une fenêtre optimale pour l’excitation et l’émission utilisées pour les applications d’imagerie in vivo
Critères à prendre en compte lors du choix d’un colorant spécialisé DyLight NIR :
  • Longueurs d’onde d’excitation et d’émission –Choisissez le colorant le mieux adapté aux capacités d’excitation et d’émission de votre instrument
  • Solubilité dans l’eau –Choisissez un colorant DyLight NIR basé sur son caractère hydrophile relatif, qui correspond directement au nombre de sulfonates chargés négativement sur sa structure centrale. Davantage de colorants hydrophiles conviennent mieux pour maintenir la solubilité dans l’eau d’un anticorps marqué et pour limiter la liaison non spécifique du conjugué. Davantage de colorants hydrophobes conviennent souvent mieux pour pénétrer les tissus et les membranes cellulaires in vivo, ce qui signifie que les colorants avec moins de sulfonates peuvent être mieux adaptés à certaines applications.
  • Choix de colorant DyLight Dye –La vaste sélection de colorants NIR permet de tester un certain nombre de colorants candidats dans une application donnée pour des performances optimales
Recommandés pour :
Imagerie in vivo ou ex vivo ; imagerie tumorale avec peptides marqués ; imagerie par fluorescence NIR (NIRF) de nanoparticules de silice marquées ; imagerie et caractérisation in vitro NIR ; détermination de la stabilité thermique ; dosages de cytotoxicité ; imagerie moléculaire ; spectroscopie UV-VIS-NIR ; spectroscopie de corrélation par fluorescence ; applications d’IRM ; séquençage d’ADN ; marquage d’amorce pour la PCR ; électrophorèse sur gel 2-D ; cytométrie en flux / tri cellulaire activé par fluorescence (FACS) ; microscopie confocale par balayage laser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Benzopyrillium activé ester NHS avec 1 groupe sulfonate
1 mg
DyLight 700-B1 NHS Ester
1 utilisation pour étiqueter un total de 7 mg d’IgG dans des conditions normales