Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 510-LS NHS Ester
Marquez les anticorps ou d’autres protéines pour les dosages par fluorescence FRET et multiplexes à l’aide de fluorophores avec de grands déplacements de Stokes (excitation à 488 nm ; émission jaune à rouge lointain).
Marque: Thermo Scientific™ 82493
Description
Les colorants spéciaux à grand déplacement de Stokes DyLight Thermo Scientific™ offrent un large éventail de caractéristiques d’émission de fluorescence allant du vert au rouge lointain avec un seul pic d’excitation qui correspond à la ligne laser 488 et des déplacements de Stokes extrêmement grands qui inhibent l’extinction.
Les colorants spéciaux à grand déplacement de Stokes DyLight sont une famille d’agents de marquage qui offrent une détection de fluorescence lumineuse pour l’imagerie multiplexée. Les colorants partagent une plage d’excitation commune, tandis que leurs propriétés d’émission s’étendent des longueurs d’onde du vert au rouge lointain. Les colorants sont basés sur une structure coumarine centrale qui est modifiée pour émettre à différentes longueurs d’onde. Chaque colorant contient un ester NHS réactif à l’amine pour plus de solubilité et un réactif à l’amine pour une modification rapide des anticorps, des protéines, des peptides ou d’autres biomolécules par la formation de liaisons amides. Les colorants à grand déplacement de Stokes DyLight peuvent être utilisés individuellement ou combinés avec le colorant 488 DyLight pour l’analyse multiplexée. Les pics d’excitation et d’émission sont suffisamment séparés afin de minimiser l’extinction colorant-colorant dans les dosages.Points clés :
Longueur d’onde d’excitation unique : tous les colorants à grand déplacement de Stokes DyLight peuvent être excités ensemble à 488 nm à l’aide d’un laser à l’argon
Imagerie de plusieurs cibles simultanément : les quatre colorants à grand déplacement de Stokes peuvent être utilisés avec le colorant 488 DyLight pour les applications de fluorescence multiplexe
Groupe réactif d’esters NHS : permet un marquage immédiat des anticorps, des protéines, des peptides et d’autres molécules contenant des amines par la formation de liaisons amides
Plusieurs options de solubilité : choisissez des colorants hydrophiles ou hydrophobes pour optimiser le bon marquage par colorant afin d’obtenir les meilleures performances dans une application
Le grand déplacement de Stokes inhibe l’extinction : le chevauchement minimal entre les pics d’excitation et d’émission inhibe les effets d’extinction colorant-colorant
Utilisation dans les dosages à base de FRET : la très grande séparation entre les pics d’excitation et d’émission permet d’utiliser les colorants à grand déplacement de Stokes dans les applications de transfert d’énergie où le spectre du colorant accepteur est fort éloigné de la longueur d’onde d’excitation
Critères à prendre en compte lors du choix d’un colorant spécial à grand déplacement de Stokes DyLight :
- Longueurs d’onde d’émission et d’excitation : tous les colorants partagent une plage de longueur d’onde d’excitation commune avec options pour l’émission allant des longueurs d’onde du vert au rouge lointain
- Solubilité dans l’eau : les colorants à grand déplacement de Stokes DyLight peuvent être solubilisés initialement dans du méthanol, de l’éthanol, du DMF ou du DMSO avec transfert dans un milieu tampon aqueux pour le marquage des biomolécules
Recommandées dans les cas suivants :
Extincteurs et paires FRET ; Conjugaison en particules de silice ; Microscopie STED ; Microscopie multicolore ; Microscopie 4Pi ; Nanoscopie 3D à deux couleurs ; Diffusion dynamique de la lumière ; Déplacement de Stokes gradué ; RT-PCR améliorée en duplex ; Microscopie optique haute résolution
Spécification
Esters NHS 510-LS DyLight | |
Colorant | |
Conserver à -20°C.Expédié à température ambiante. | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS | |
Fluors DyLight | |
590 |
1 mg | |
DMF (diméthylformamide) | |
Amine | |
Fluorophore DyLight™ (spécial) | |
DyLight™ | |
509 |
Sécurité et traitement
- DyLight 510-LS NHS Ester
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: DyLight Reactive Dyes