Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ Antibody Labeling Kits
Marquez de manière covalente des anticorps ou des protéines avec des colorants DyLight pour une utilisation dans l’immunofluorescence, la cytométrie en flux, l’analyse de transfert Western et l’analyse à haute densité.
Marque: Thermo Scientific™ 62275
419.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les kits de marquage d’anticorps Invitrogen Dylight fournissent tout ce dont vous avez besoin pour marquer 1 mg d’anticorps ou de protéines avec du colorant réactif à l’amine Dylight et éliminer ultèrieurement les colorants libres. Choisissez parmi une variété de fluorophores Dylight dans le spectre pour marquer de façon covalente votre anticorps ou votre protéine. Les anticorps marqués sont généralement prêts à être utilisés en 90 minutes avec un temps de manipulation minime. Le kit contient tous les composants nécessaires pour effectuer trois réactions de marquage distinctes à l’aide de 1 mg d’IgG ou de quantités similaires d’autres protéines.
Les kits de marquage d’anticorps Invitrogen DyLight permettent de former des anticorps fluorescents covalemment liés à différents fluorophores DyLight. Les anticorps marqués par fluorescence peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications de laboratoire, notamment la microscopie par immunofluorescence, l’IHC, le transfert Western, les tests ELISA, la cytométrie en flux ou des stratégies de détection fluorescente in vitro et in vivo.Les kits de marquage d’anticorps DyLight contiennent un dérivé activé par l’ester NHS du colorant DyLight haute performance qui peut être utilisé pour marquer les anticorps par fluorescence et d’autres protéines pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence. Le colorant DyLight est un colorant réactif à l’amine et est activé avec une fraction ester N-hydroxysuccinimide (NHS) pour réagir avec les groupes α-amino-à extrémité N-terminale exposés ou les groupes ε-amino de résidus de lysine pour former des liaisons amidiques stables.
Les kits de marquage d’anticorps DyLight contiennent tous les composants nécessaires pour effectuer trois réactions de marquage distinctes et éliminer les colorants libres à l’aide de 1 mg d’IgG ou d’une quantité similaire d’autres protéines.
Les colorants DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants CyDye et LI-COR™ dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large plage de pH (pH 4–9). De plus, la solubilité dans l’eau des colorants fluorescents DyLight permet d’obtenir un rapport colorant-protéine élevé sans entraîner la précipitation des conjugués. Enfin, la grande solubilité de ces fluorophores permet d’ajouter directement des solutions protéiques à des quantités spécifiques du réactif de marquage.
Autres avantages des kits de marquage d’anticorps DyLight :
· Hautes performances—intensité élevée de fluorescence sur une large plage de pH
· Plusieurs couleurs—10 colorants différents sur le spectre visible et s’étendant dans le champ infrarouge
· Spécificité—Le colorant activités par l’ester NHS marque des protéines et d’autres molécules aux amines primaires (-NH2)
· Procédure optimisée—suivre les résultats du protocole standard dans les anticorps avec d’excellents rapports colorant:protéines pour une activité et une fluorescence optimale
Nous proposons également des kits de marquage d’anticorps de microéchelle DyLight pour un marquage fluorescent rapide et efficace des anticorps pour une utilisation dans les méthodes de fluorescence. Les kits de marquage d’anticorps de microéchelle DyLight contiennent tous les composants nécessaires pour effectuer cinq réactions de marquage distinctes à l’aide de 100 µg d’IgG ou de quantités similaires d’autres protéines. Les deux tailles de kit standard et à microéchelle comprennent le fluorophore réactif à l’amine DyLight dans des flacons à usage unique pratiques, ainsi que des colonnes de résine de purification et de centrifugation pour la préparation du conjugué prêt à l’emploi.
Spécification
Contient 3 flacons d’ester NHS DyLight, 1 ml de tampon de borate en tube, 5 ml de résine de purification, 6 colonnes de centrifugation et 12 tubes de prélèvement de microcentrifugeuse | |
Stockage de l’ester NHS DyLight à -20°C. Conservez tous les autres composants du kit à 4°C. | |
0,5 à 1 mg | |
Amine | |
Bleu | |
DyLight™ |
Labeling Kit | |
346/442 | |
DyLight™ | |
DyLight 350 | |
Anticorps, Protéines |