Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 650 NHS Ester
Code produit. 11852154 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 x 50 μg
Conditionnement:
1mg
5 pièces
Code produit. 11852154
Marque: Thermo Scientific™ 62266
Étiquetez les anticorps ou les autres protéines comme des sondes pour les dosages d’imagerie de fluorescence avec la gamme spectrale complète de colorants DyLight activés par l’ester NHS.
Les colorants à réactif d’amine DyLight Thermo Scientific™ sont des Fluors DyLight activés par l’ester NHS pour le marquage fluorescent des anticorps et d’autres protéines devant être utilisés comme sondes moléculaires pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence.
Les colorants DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants Alexa™, CyDye™ et LI-COR™ dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large gamme de pH (pH 4-9). De plus, la solubilité dans l’eau des colorants DyLight permet un rapport colorant-protéine élevé sans précipitation pendant la conjugaison.
Points clés :
  • Luminosité : l’intensité à fluorescence élevée offre une sensibilité exceptionnelle et nécessite moins de conjugués
  • Photostabilité : une résistance exceptionnelle au photoblanchiment permet l’imagerie par fluorescence dans les conditions les plus exigeantes (par ex., éclairage structuré, microscopie en 4 pi)
  • Compatibilité des instruments : les spectres d’émission correspondent aux principales longueurs d’onde de sortie des instruments communs de fluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 50 μg
Type de produit Colorant
Solubilité DMF (diméthylformamide)
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à -20°C.
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Marqueur ou colorant DyLight™ 650
Type d’étiquette Fluors DyLight
Gamme de produits DyLight
Émission 672
Excitation 652
Cible d’étiquetage Protéines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DyLight 650 NHS Ester
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: DyLight Reactive Dyes