Learn More
Cole-Parmer™ Concentré de colorant
Déterminez le débit de l’eau dans les circuits fermés ou les canaux ouverts grâce à ces colorants. Le concentré de colorant se diffuse rapidement dans l’eau en produisant une couleur vive facilement repérable. Idéal pour identifier les schémas de diffusion et de répartition, les débits, les sites de décharge, les zones d’infiltration, le marquage en mer, etc.
Marque: Cole-Parmer™ 00298-16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le colorant fluorescent jaune/vert (fluorescéine) fonctionne le mieux dans les eaux remplies de limon.
- Utilisez une lampe ultraviolette (à commander séparément ci-dessous) pour tracer des colorants fluorescents rouge ou jaune/vert lorsque la détection visuelle normale est difficile
- Ne nuira pas à l’environnement—Non toxique et biodégradable
- La couleur facile à utiliser dans un colorant à diffusion rapide identifie les modèles de dispersion, les débits, l’infiltration et le colorant rouge fluorescent plus non cancérogène est idéal pour l’eau jaunie ou riche en algues
- Éclaircir des étangs sombres avec du colorant bleu
- La concentration minimale détectable est de 1 ppm
Spécification
Rouge foncé | |
Distributeur à bouchon gicleur | |
Colorant traceur |
8,6 à 8,8 | |
1/boîte |