Learn More
Berkshire™ Lingettes pour salle blanche Durx™ 770
Le Durx™ 770 est idéal pour le nettoyage des petites pièces essentielles. Le Durx™ 770 est amélioré grâce à un traitement ultra-faible des particules et des fibres pour réduire considérablement les particules et les fibres par rapport au Durx™ 670.
Marque: Berkshire™ DR770070712
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 6.71400kg
Description
Le traitement du liant réduit la génération de particules et de fibres. Elle peut être utilisée pour le nettoyage et l’entretien dans les laboratoires, l’aéronautique, l’électronique, la transformation des aliments, le phototraitement et les semi-conducteurs, les cartes de circuits imprimés, la fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux.Spécification
Polyester Cellulose | |
Coupe au couteau | |
Classe ISO 5-8 |
Non tissé | |
18 x 18 cm |