Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Durasil-25
245.00€ - 250.00€
Spécification
Matériau | Durasil-25 |
---|---|
Granulométrie | 5 à 17 μm |
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque TLC |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10318171
|
Macherey-Nagel™
812003 |
10 x 20 cm |
250.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10490702
|
Macherey-Nagel™
812004 |
20 x 20 cm |
245.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Durasil-25 | |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |
5 à 17 μm | |
Plaque TLC | |
∼500 m2/g |