Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ YOUTILITY™, GL 45
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les zones de préhension spécialement conçues des deux côtés du flacon permettent une manipulation plus facile et plus sûre. La forme plus fine du flacon YOUTILITY™ permet une utilisation plus optimale de l’espace limité dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire Les flacons peuvent être empilés horizontalement sur leurs côtés. Une zone d’étiquetage prédéfinie est compatible avec les étiquettes de flacons YOUTILITY™ auto-adhésives dédiées. Flacons séquentiels 125, 250, 500 et 1000 ml. Les flacons en verre sont moulés à partir du verre neutre de type 1 (pharmacopée) DURAN™ borosilicaté 3.3 essayé et testé. Le verre DURAN™ offre une très bonne résistance aux produits chimiques et aux températures élevées
- Manipulation plus facile et plus sûre avec les zones de préhension spécialement façonnées des deux côtés du flacon
- Ouverture ou fermeture nettement plus rapide avec le filetage raccourci du flacon, qui reste entièrement compatible avec les bouchons GL 45 et autres accessoires
- La forme ergonomique optimisée du bouchon à vis comporte des rainures et des crêtes confortables pour un serrage ou une dépose plus efficaces et plus faciles, notamment pour les mains de petite taille ou gantées
- Les zones d’étiquetage prédéfinies sont compatibles avec les étiquettes de flacons YOUTILITY™ auto-adhésives DURAN™ pour identifier les flacons sans erreurs
- La forme plus fine du flacon permet une utilisation plus optimale de l’espace limité dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire
- Le bouchon à joint testé avec système d’étanchéité assure un joint étanche aux liquides
- L’empilage horizontal est possible
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 125 mL |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
Comprend | Avec un bouchon à vis et une bague anti-goutte en PP |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 4/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (métrique) | 55 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Brochures
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant