Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ YOUTILITY™, ambré, GL 45, conforme aux normes USP 660 et USP 671 (transmission spectrale), gradué
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les zones de préhension de forme spéciale sur les deux côtés du flacon permettent une manipulation plus facile et plus sûre. La forme plus fine du flacon YOUTILITY™ permet une utilisation plus optimale de l’espace limité dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire. Les flacons peuvent être empilés horizontalement sur leurs côtés. Une zone d’étiquetage prédéfinie est compatible avec les étiquettes de flacons auto-adhésifs YOUTILITY™. Flacons de 125, 250, 500 et 1 000 ml. Flacons en verre moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™, un verre neutre de type 1 (pharmacopée), testé et approuvé. Le verre DURAN™ offre une très bonne résistance chimique et une résistance aux températures élevées. Comme alternative au verre DURAN™ transparent, le verre de couleur ambrée offre une protection contre la lumière ultraviolette pour les matériaux sensibles à la lumière et répond entièrement aux exigences des normes USP et Eur. Ph. 3.2.1. La couleur ambrée est continuellement tirée dans la surface extérieure en verre. Le traitement n’affecte pas les propriétés de la surface interne du flacon. Les flacons ambrés peuvent être utilisés pour le stockage ou le transport de produits chimiques sensibles à la lumière.
- Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
- La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
- Couleur ambrée offrant une grande durabilité et une grande résistance chimique
- Manipulation plus facile et plus sûre grâce aux zones de préhension de forme spéciale situées des deux côtés du flacon
- Ouverture ou fermeture nettement plus rapide grâce au filetage raccourci du flacon, qui reste entièrement compatible avec les bouchons GL 45 et d’autres accessoires
- La forme ergonomique optimisée du bouchon à vis comporte des rainures et des crêtes confortables pour un serrage ou une dépose plus efficaces et plus faciles, notamment avec des mains plus petites ou gantées
- Les zones d’étiquetage prédéfinies sont compatibles avec les étiquettes auto-adhésives DURAN™ YOUTILITY™ pour une identification sans ambiguïté des flacons
- La forme plus fine du flacon permet une utilisation plus optimale de l’espace limité dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire
- Le système testé et éprouvé de bouchon avec joint étanche assure l’étanchéité aux liquides
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 125 mL |
Revêtement | Plastique |
À utiliser avec (application) | Préparation de matériaux photosensibles ; stockage de matériaux photosensibles ; transport et expédition de matériaux photosensibles |
Comprend | Avec un bouchon à vis et une bague anti-goutte en PP |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 4/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (métrique) | 55 mm |