Learn More
SCAT Flacon de laboratoire DURAN™ YOUTILITY
Click to view available options
Couleur:
Marron
Transparent
Description
- Haute résistance aux influences chimiques
- Excellent comportement thermique pour une utilisation jusqu’à 140°C
- Longue durée de vie grâce à une qualité de fabrication élevée
- Entièrement autoclavable à 121 ou 134°C
- Disponible dans différentes tailles, formes et couleurs de filetage
- En option avec ouverture à col rodé ou à col large
- Variantes avec revêtement de protection disponibles
- Comprend un bouchon à vis en PP bleu
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Couleur | Transparent |
Description | Flacon de laboratoire DURAN |
Matériau | Verre Duran |
Gamme de produits | Youtility |
Filetage (métrique) | GL45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Forme | Rond |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SCAT Flacon de laboratoire DURAN™ YOUTILITY >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu