Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ YOUTILITY™ Anneau de marquage pour flacon, GL 45, en silicone
Codage couleur simple pour les flacons YOUTILITY™ DURAN™.
36.60€
Spécification
Quantité | 20/Bte |
---|---|
Type | Étiquette de flacon GL 45 |
Matériau | Silicone |
À utiliser avec (application) | Codage couleur et identification |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15705148
|
DWK Life Sciences™
292432867 |
Violet |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15785138
|
DWK Life Sciences™
292432826 |
Orange |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15795138
|
DWK Life Sciences™
292432842 |
Vert |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15843575
|
DWK Life Sciences™
292432834 |
Jaune |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15853575
|
DWK Life Sciences™
292432875 |
Noir |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896305
|
DWK Life Sciences™
292432818 |
rouge |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17877738
|
DWK Life Sciences™
292432859 |
Blue |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les anneaux de marquage pour flacon GL 45 colorés offrent une solution élégante pour le marquage des flacons de laboratoire. Les anneaux de marquage pour flacon sont faciles à mettre en place autour du col du flacon YOUTILITY™™, même avec le capuchon à visser installé. Une languette permet de retirer facilement les anneaux de marquage à mains nues ou avec des gants.- Disponible en différents coloris pour le marquage et la personnalisation de flacons de laboratoire
- Grâce à leur élasticité, les anneaux de marquage pour flacon sont faciles à mettre en place autour du col du flacon, même avec le capuchon à visser installé
- Une languette permet de les retirer facilement à mains nues ou avec des gants
- Résistance chimique et thermique, et entièrement réutilisable
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45, et donc très polyvalent
Spécification
20/Bte | |
Étiquette de flacon GL 45 | |
Silicone | |
Codage couleur et identification |