Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pèse-filtre, avec couvercle rodé
290.70 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
15 ml
30 mL
80 mL
Description
Afin de réaliser des réactions de manière contrôlée, il est essentiel de connaître les quantités de substances nécessaires et de peser les substances correspondantes avec précision. Un verre de pesée peut être utilisé pour la pesée. Le couvercle associé permet de fermer le plateau de pesée et d’éviter ainsi, par exemple, les turbulences des solides pesés pendant le transport. Comme la moindre contamination du verre de pesée peut avoir un effet sur l’héritage de pesée, le verre dans la zone du joint rodé et la poignée du couvercle sont si prononcés qu’ils peuvent être saisis et déplacés avec des forceps ou des pinces.
- Un couvercle bien ajusté empêche toute perte d’échantillon pendant le transport après la pesée
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Capacité (métrique) | 5 mL |
Description | Forme basse |
À utiliser avec (application) | Pesage ; stockage et transport ; disponible en forme basse et haute |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/Bte |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 28 mm |