Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, classe A, sans certificat de conformité, avec trait de jauge gravé et bouchon octogonal en polyéthylène, impression blanche, avec certificat de lot
Les fioles jaugées DURAN™ servent à mesurer très exactement des quantités déterminées de liquides. Elles constituent donc un auxiliaire indispensable lors de l'analyse quantitative. Ces fioles jaugées sont certifiées par lot mais n'ont aucun certificat de conformité.
Marque:  DWK Life Sciences 216780704
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Code produit. 13417018
  • 23.20€ / 2 pièces
Expédition estimée: 25-09-2024
Description
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes diffèrent en termes de précision de la mesure, la classe A présentant la plus haute précision et la classe B étant d’environ la moitié de celle de la classe A. Les fioles jaugées de précision de classe A sont dotées d’une impression bleue pour les produits en verre transparent et d’une impression blanche pour les versions ambrées. Les fioles jaugées avec un numéro de lot et une précision de classe A sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat atteste que la valeur moyenne obtenue lors de la mesure du lot concerné, sa déviation standard et la date de délivrance. Ce certificat de lot peut également être récupéré en ligne. Le numéro de lot comprend quatre chiffres. Les deux premiers nombres indiquent l’année de production et les deux suivants indiquent le numéro du lot, p. ex. : 18,01
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Précision exceptionnelle lors de la mesure volumétrique et stabilité de procédés de haute qualité
  • Grâce aux balances au traitement exact et étalonnées avec précision, elles permettent une détermination et des mesures extrêmement précises du volume.
  • Fournie avec bouchon octogonal en polyéthylène
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la Classe de précision A
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Avec graduation rayée et image d’impression blanche
  • L’influence de facteurs indésirables est maintenue à un minimum absolu
Spécification
Spécification
22 mm
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples)
2/boîte
Oui
5 ml
Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
±0,025 ml